Learn More
5-Aza-2'-deoxycytidine, 98%
Codice prodotto. 15426949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15426949 100 mg 100mg
15436949 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15426949 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65513.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2353-33-5
Formula molecolare C9H13N3O4
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Numero MDL MFCD00006547
InChI Key CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Sinonimo decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aza-2'-deoxycytidine
Colore White
Quantità 100 mg
Beilstein 617982
Indice di Merck 14,2853
Peso formulazione 228.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Amino-1-(2-deoxy-.beta.-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one