Learn More
5-Aza-2'-deoxycytidine, 98%
Codice prodotto. 10091544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10091544 10 mg Bottiglia in vetro 10mg
10356584 50 mg Bottiglia in vetro 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10091544 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396810100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2353-33-5
Formula molecolare C9H13N3O4
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Numero MDL MFCD00006547
InChI Key CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Sinonimo decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Aza-2′-deoxycytidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 200.0°C
Colore White to Brown
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Indice di Merck 15, 2856
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 228.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.