Learn More
5-Aza-2'-deoxycytidine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11498911 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Tamaño de la unidad
11498911 5 mg 5mg
11408921 10 mg -
11418921 25 mg -
11428921 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11498911 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215480305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    138.60€ / 5mg
    Risparmia 7.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Identificadores de productos químicos
CAS 2353-33-5
Formula molecolare C9H13N3O4
Molecular Weight (g/mol) 227.22
Numero MDL MFCD00006547
InChI Key CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Sinonimo decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 5-Aza-2'-deoxycytidine
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99.1%
Quantità 5 mg
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,3,5-triazin-2-one
Peso formulazione 228.2
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-aza-2'-deoxycytidine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.