Learn More
MedChemExpress 5-Azacytidine
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 244.2 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 98.0% |
| Quantità | 200 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : 33.33 mg/mL (136.49 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (126.95 mM) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 320-67-2 |
| Sinonimo | Azacitidine∣ 5-AzaC∣ Ladakamycin |