Learn More
5-Azacytidine 2’,3’5’-O-triacetate, TRC
Codice prodotto. 17967204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17967204 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17967204 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7960305MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Azacytidine 2',3'5'-O-triacetate
CAS 10302-78-0
Formula molecolare C14H18N4O8
Quantità 5 mg
Sinonimo 1,3,5-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-, s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, 2',3',5'-triacetate (7CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-, triacetate (ester) (8CI), 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2',3',5'-Triacetetyl-5-azacytidine, 2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 2',3',5'-Triacetate-4-amino-1-β-D-ribofuranosyl-s-triazin-2(1H)-one;2',3',5'-Triacetyl-5-azacytidine, NSC 291930, 4-Amino-1-(2,3,5-tri-O-acetyl-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
InChI Formula InChI=1S/C14H18N4O8/c1-6(19)23-4-9-10(24-7(2)20)11(25-8(3)21)12(26-9)18-5-16-13(15)17-14(18)22/h5,9-12H,4H2,1-3H3,(H2,15,17,22)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)N2C=NC(=NC2=O)N
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(4-amino-2-oxo-1,3,5-triazin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 370.31
Peso formulazione 370.1125