Learn More
5-Azacytosine, 98% (dry wt.), may cont. up to ca 7% water
Codice prodotto. 11455433
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11455433
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13410.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 931-86-2 | C3H4N4O | 112.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-86-2
Formula molecolare C3H4N4O
Molecular Weight (g/mol) 112.09
Numero MDL MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007
InChI Key MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one
PubChem CID 19956
ChEBI CHEBI:72474
SMILES NC1=NC=NC(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Azacytosine
Punto di fusione >300°C
Note percentuale saggio (dry wt.), may cont. up to ≈7% water
Quantità 25 g
Beilstein 116378
IUPAC Name 6-amino-1,2-dihydro-1,3,5-triazin-2-one
Peso formulazione 112.09
Percent Purity 98%