Learn More
5-Azido-5-deoxy-D-fructose, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Azido-5-deoxy-D-fructose |
| CAS | 94801-02-2 |
| Formula molecolare | C6 H11 N3 O5 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11N3O5/c7-9-8-1-3-4(11)5(12)6(13,2-10)14-3/h3-5,10-13H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1 |
| SMILES | OCC1(O)O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC Name | (3S,4S,5R)-5-(azidomethyl)-2-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.17 |
| Peso formulazione | 205.0699 |