Learn More
5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10160972
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10160972 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10242642 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10160972 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM04426CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 138872-44-3
Formula molecolare C12H10ClNO3S2
Molecular Weight (g/mol) 315.786
Numero MDL MFCD00052130
InChI Key VGSWVDWOXYTAPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonylchloride, 2-benzoylaminomethyl thiophene-5-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-benzoylamino methyl, 5-phenylformamido methyl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-benzoylamino methyl thiophene-2-sulphonyl chloride, pubchem5470, acmc-20c3wu, 5-benzamidomethyl thiophene-2-sulfonylchloride
PubChem CID 2778878
IUPAC Name 5-(benzamidomethyl)thiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC2=CC=C(S2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 315.8
Percent Purity 97%