Learn More
5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | 5-[(Benzoylamino)methyl]thiophene-2-sulfonyl chloride |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 315.8 |
| Percent Purity | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?