Learn More
5-Benzoylpentanoic acid, 99%
Codice prodotto. 11328085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328085 5 g 5g
11318085 1 g 1g
11338085 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11328085 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08290.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4144-62-1 | C12H14O3 | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4144-62-1
Formula molecolare C12H14O3
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00014380
InChI Key AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-benzoylpentanoic acid, 5-benzoylvaleric acid, delta-benzoylvaleric acid, 5-benzoylpentanoicacid, 6-benzoylpentanoic acid, acmc-1akf8, 6-oxo-6-phenyl-hexanoic acid, 6-oxo-6-phenyl hexanoic acid, 6-keto-6-phenyl-hexanoic acid
PubChem CID 223595
IUPAC Name 6-oxo-6-phenylhexanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Benzoylpentanoic acid
Punto di fusione 75°C to 79°C
Quantità 5 g
Beilstein 1961325
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 99%