Learn More
5-Benzyloxy-2-(1-piperazinyl)pyrimidine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Benzyloxy-2-(1-piperazinyl)pyrimidine |
| CAS | 87789-61-5 |
| Formula molecolare | C15H18N4O |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 5-(Phenylmethoxy)-2-(1-piperazinyl)-pyrimidine |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H18N4O/c1-2-4-13(5-3-1)12-20-14-10-17-15(18-11-14)19-8-6-16-7-9-19/h1-5,10-11,16H,6-9,12H2 |
| SMILES | C(Oc1cnc(nc1)N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 5-phenylmethoxy-2-piperazin-1-ylpyrimidine |
| Molecular Weight (g/mol) | 270.33 |
| Peso formulazione | 270.1481 |