Learn More
5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10334102
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10334102 1 g Amber Glass Bottle 1g
10314202 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10334102 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00837DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 499770-88-6
Formula molecolare C14H14BrNO
Molecular Weight (g/mol) 292.176
Numero MDL MFCD04973043
InChI Key FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
PubChem CID 7018023
IUPAC Name 2-bromo-4-methyl-5-phenylmethoxyaniline
SMILES CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 292.17
Percent Purity 97%