Learn More
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 96%
Codice prodotto. 11449290
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449290 1 g 1g
11439290 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449290 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50173.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56795-92-7 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56795-92-7
Formula molecolare C15H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 252.273
Numero MDL MFCD00191784
InChI Key OZWLZROTVDCROC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde, 5-benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde, 5-phenylmethoxy pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 5-benzyloxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,97, 5-phenylmethoxy-1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carbaldehyde, 1h-pyrrolo 2,3-c pyridine-3-carboxaldehyde,5-phenylmethoxy
PubChem CID 5114536
IUPAC Name 5-phenylmethoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=NC=C3C(=C2)C(=CN3)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 252.28
Percent Purity 96%