Learn More
5-Benzyloxyindole, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65586
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
1215-59-4
MFCD00005676
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
14624
5-phenylmethoxy-1H-indole
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
1215-59-4
MFCD00005676
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
14624
5-phenylmethoxy-1H-indole
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Benzyloxyindole
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96°C to 102°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 6% max. Toluene (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C15H13NO
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol
Molecular Weight (g/mol) 223.27
Peso formulazione 223.27
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Benzyloxyindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.