Learn More
5-Benzyloxyindole, 95%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 106090250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1215-59-4 Peso : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 25g
Codice prodotto. 10016063
  • 243.00€ / 25g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
1215-59-4
223.27
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
14624
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
C15H13NO
MFCD00005676
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
5-phenylmethoxy-1H-indole
Specifica
5-Benzyloxyindole
Glass bottle
96°C to 102°C
95%
94.0
6% max. Toluene (GC)
MFCD00005676
Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
223.27
223.27
95%
Authentic
White to Beige
25g
1215-59-4
100.0
C15H13NO
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-phenylmethoxy-1H-indole
14624
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 5-Benzyloxyindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati