Learn More
5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15522313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15522313 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15522313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450020010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
CAS 230301-11-8
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C11H17N3O2
Quantità 1 g
Sinonimo tert-butyl 6,7-dihydro-1h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 6,7-dihydro-2h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5 4h-carboxylate, 5-boc-4,5,6,7-tetrahydropyrazolo 4,3-c pyridine, tert-butyl 2h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,5h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo-4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 2,4,6,7-tetrahydro-5h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, t-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate, tert-butyl 1h,4h,6h,7h-pyrazolo 4,3-c pyridine-5-carboxylate
InChI Key BHYPERDTLBCHAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC2=C(C1)C=NN2
IUPAC Name tert-butyl 1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine-5-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 223.27
PubChem CID 10398680
Peso formulazione 223.27
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-BOC-1,4,6,7-tetrahydropyrazolo[4,3-c]pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.