Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Codice prodotto. 16416996
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16416996 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16416996 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15910100mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Specifica
Peso molecolare 307.1 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 95.0%
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Sinonimo BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR