Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Codice prodotto. 16451569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451569 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15910
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
MedChemExpress 5-BrdU (BrdU) is a nucleoside analog that competes with thymidine for incorporation into DNA. 5-BrdU is commonly used in the detection of proliferating cells.
Specifica
Peso molecolare 307.1 g/mol
Product Type Reference compound
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Shipping Condition Room temperature
Purezza 95.0%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 59-14-3
Sinonimo BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR