Learn More
MedChemExpress 5-BrdU
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 307.1 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purezza | 95.0% |
| Quantità | 5 g |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 250 mg/mL (814.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.51 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 59-14-3 |
| Sinonimo | BrdU∣ 5-Bromo-2'-deoxyuridine∣ BUdR |