Learn More
5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10718455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10718455 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10245644 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08226CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 455280-00-9
Formula molecolare C7H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 213.03
Numero MDL MFCD09834823
InChI Key BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
PubChem CID 33589610
IUPAC Name 5-bromo-1,2-benzoxazol-3-amine
SMILES NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 213.03
Percent Purity 97%