Learn More
5-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10316574
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10316574 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10316574 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC25110DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1, 2-dimethyl-1H-imidazole
CAS 24134-09-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H7BrN2
Numero MDL MFCD06659905
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-1,2-dimethyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-bromo-1,2-dimethyl, pubchem23641, 1,2-dimethyl-5-bromo-1h-imidazole, 1h-imidazole, 5-bromo-1,2-dimethyl
InChI Key WIRCWIXZNDCIST-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(C)=NC=C1Br
IUPAC Name 5-bromo-1,2-dimethylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 175.03
PubChem CID 7204879
Peso formulazione 175.03
Percent Purity 97%