Learn More
5-Bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10663425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10663425 5 g 5g
10225504 1 g 1g
10193354 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10663425 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08007DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 37566-39-5
Formula molecolare C2H2BrN3S
Molecular Weight (g/mol) 180.02
Numero MDL MFCD00464325
InChI Key GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
PubChem CID 3650883
IUPAC Name 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES NC1=NN=C(Br)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.03
Percent Purity 97%