Learn More
5-Bromo-1,4-benzodioxane, 95%
Codice prodotto. 15463757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15463757 250 mg 250mg
11382819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15463757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27709.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58328-39-5 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 58328-39-5
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.046
Numero MDL MFCD03095029
InChI Key NGOZRIZXELGVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, acmc-209m3q, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4 benzodioxine, 5-bromo-2,3-dihydro 1,4-benzodioxine, 1,4-benzodioxin, 5-bromo-2,3-dihydro
PubChem CID 18787268
IUPAC Name 5-bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC=C2Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1,4-benzodioxane
Indice di rifrazione 1.5955
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.05
Percent Purity 95%