Learn More
5-Bromo-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10641673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10641673 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10523002 1 g Amber Glass Bottle 1g
10440734 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10641673 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC07110CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 23145-07-5
Formula molecolare C8H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 197.031
Numero MDL MFCD03407317
InChI Key AYOVPQORFBWFNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzofuran, benzofuran, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan, 5-bromo-benzofuran, 5-bromobenzo beta furan, buttpark 95\50-66, pubchem22017, 5-bromobenzo b-furan, #
PubChem CID 90015
IUPAC Name 5-bromo-1-benzofuran
SMILES C1=CC2=C(C=CO2)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-benzofuran
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%