Learn More
5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10799963
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10799963 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10036142 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10799963 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC38802CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7312-14-3
Formula molecolare C9H4BrClOS
Molecular Weight (g/mol) 275.544
Numero MDL MFCD05664419
InChI Key LRYLQGGHNAOVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-bromo, 5-bromo-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795570
IUPAC Name 5-bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(S2)C(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 275.55
Percent Purity 95%