Learn More
5-Bromo-1-benzothiophene, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-1-benzothiophene |
| CAS | 4923-87-9 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C8H5BrS |
| Numero MDL | MFCD03069318 |
| Quantità | 1g |
| Sinonimo | 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox |
| Vedi altri risultati |