Learn More
5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10795822
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10795822 5 g Amber Glass Bottle 5g
10410870 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10795822 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC75304DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 10102-94-0
Formula molecolare C10H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 238.084
InChI Key NZJJLQUTQOICBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carbaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde,5-bromo-1-methyl, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo-1-methyl, chembrdg-bb 5100225, 1-methyl-5-bromoindole-3-aldehyde, 1-methyl-5-bromo-1h-indole-3-carbaldehyde
PubChem CID 778451
IUPAC Name 5-bromo-1-methylindole-3-carbaldehyde
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-bromo-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 238.08
Percent Purity 97%