Learn More
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 10342020 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10342020 1 g Bottiglia in vetro 1g
10734312 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10342020 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 431170010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 400071-95-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 400071-95-6
Formula molecolare C10H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 254.08
Numero MDL MFCD14706162
InChI Key WQZLFFJMRKTCMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylicacid, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-1-methyl, ksc230c9b, 5-bromo-1-methyl-1h-indole-3-carboxylic acid;
PubChem CID 11032413
IUPAC Name 5-bromo-1-methylindole-3-carboxylic acid
SMILES CN1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 255.4°C to 255.7°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 254.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.