Learn More
5-Bromo-1-methyl-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10508633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10508633 1 g Amber Glass Bottle 1g
10397294 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10508633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC41410DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10075-52-2
Formula molecolare C9H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 210.07
Numero MDL MFCD00159857
InChI Key SBOITLSQLQGSLO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 285757
IUPAC Name 5-bromo-1-methylindole
SMILES CN1C=CC2=CC(Br)=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-1-methyl-1h-indole, 5-bromo-1-methyl-indole, 1h-indole, 5-bromo-1-methyl, 1-methyl-5-bromoindole, 1h-indole,5-bromo-1-methyl, pubchem7946, zlchem 1345, n-methyl-5-bromoindole, 5-bromo-n-methylindole, acmc-2097se
Peso formulazione 210.07
Percent Purity 97%