Learn More
5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10717485
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10717485 5 g 5g
10061144 1 g 1g
10555934 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10717485 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63010DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 20870-90-0
Formula molecolare C9H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 226.07
Numero MDL MFCD00464061
InChI Key WARSUKBSFLACOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-methyl-2-oxoindoline, 5-bromo-1-methylindolin-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-1-methyl-1h-indolin-2-one, acmc-209ffi, 5-bromo-1-methyl oxindole, 1-methyl-5-bromoindoline-2-one
PubChem CID 2432666
IUPAC Name 5-bromo-1-methyl-3H-indol-2-one
SMILES CN1C(=O)CC2=CC(Br)=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-methyl-2-oxoindoline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 226.07
Percent Purity 97%