Learn More
5-Bromo-1-methylimidazole, 97%
Codice prodotto. 10784955 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10784955 5 g 5g
10794955 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784955 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381040050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1003-21-0 | C4H5BrN2 | 161.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-21-0
Formula molecolare C4H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 161.00
Numero MDL MFCD01632218
InChI Key HATLLUIOEIXWGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 5-bromo-n-methylimidazole, pubchem8951, 1h-imidazole, 5-bromo-1-methyl, 5-bromo-1-methyl-imidazole, imidazole,5-bromo-1-methyl, 5-bromo-n-methyl-imidazole, 5-bromo-1-methyl imidazole, acmc-1c6k3, 1-methyl-5-bromo-1h-imidazole
PubChem CID 1515258
IUPAC Name 5-bromo-1-methylimidazole
SMILES CN1C=NC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-methylimidazole
Punto di fusione 40°C to 41°C
Punti di ebollizione 120°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 82°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 161
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-1-methylimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.