Learn More
5-Bromo-1-methylindoline, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10356374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10356374 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10517284 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10356374 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58710CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 99848-78-9
Formula molecolare C9H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 212.09
Numero MDL MFCD09817498
InChI Key YIRSVRZXIXHOSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1-methylindoline, 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indole
PubChem CID 19361435
SMILES CN1CCC2=C1C=CC(Br)=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-methylindoline
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 5-bromo-1-methyl-2,3-dihydroindole
Peso formulazione 212.09
Percent Purity 90%