Learn More
5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10782853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10782853 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10782853 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02910DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS 118757-11-2
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H10BrNO2S
Numero MDL MFCD03086087
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 5-bromo-1-phenylsulfonyl indole, 1-benzenesulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulphonyl-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromoindole, 5-bromo-1-phenylsulfonylindole, 1-benzenesulfonyl-5-bromo-1h-indole, 1-phenylsulfonyl-5-bromo-1h-indole
InChI Key XUKSXJWRFMTAPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2N(C=CC2=C1)S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 1-(benzenesulfonyl)-5-bromoindole
Molecular Weight (g/mol) 336.20
PubChem CID 2776210
Peso formulazione 336.21
Percent Purity 97%