Learn More
5-Bromo-1H-benzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10039602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10039602 1 g Amber Glass Bottle 1g
10472854 5 g Amber Glass Bottle 5g
10505004 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10039602 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC45910DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4887-88-1
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
Numero MDL MFCD00160001
InChI Key GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
PubChem CID 785299
SMILES BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-benzimidazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 6-bromo-1H-1,3-benzodiazole
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%