Learn More
5-Bromo-1H-benzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-1H-benzimidazole |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| IUPAC Name | 6-bromo-1H-benzimidazole |
| Peso formulazione | 197.03 |
| Percent Purity | 97% |