Learn More
5-Bromo-1H-benzimidazole, 97%
Codice prodotto. 15274884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15274884 25 g 25g
15254884 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15274884 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451670250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4887-88-1 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4887-88-1
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
Numero MDL MFCD00160001
InChI Key GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-1h-benzimidazole, 5-bromo-1h-benzo d imidazole, 5-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 5-bromobenzimidazole, 1h-benzimidazole, 5-bromo, 5-bromo-3h-1,3-benzodiazole, 6-bromobenzimidazole, 5-bromo-benzimidazole, 6-bromo benzimidazole, pubchem9618
PubChem CID 785299
SMILES BrC1=CC=C2N=CNC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-benzimidazole
Punto di fusione 130.0°C to 134.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
IUPAC Name 6-bromo-1H-1,3-benzodiazole
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-1H-benzimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico