Learn More
5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine, TRC
Codice prodotto. 30345620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30345620 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30345620 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68220810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-imidazo[4,5-B]pyrazine
CAS 91225-41-1
Formula molecolare C5H3N4Br
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrN4/c6-3-1-7-4-5(10-3)9-2-8-4/h1-2H,(H,7,8,9,10)
SMILES Brc1cnc2nc[nH]c2n1
IUPAC Name 5-bromo-3H-imidazo[4,5-b]pyrazine
Molecular Weight (g/mol) 199
Peso formulazione 197.9541