Learn More
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10157422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10157422 250 mg 250mg
10357782 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10157422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07350CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 1077-94-7
Formula molecolare C8H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 241.04
Numero MDL MFCD05663979
InChI Key AMJVXOOGGBPVCZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7157358
IUPAC Name 5-bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NNC2=CC=C(Br)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-bromo-1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromoindazole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 1h-indazole-3-carboxylic acid,5-bromo, pubchem7817, acmc-2098xf, ksc173q5b, 5-bromo-3-carboxy-1h-indazole, 1h-indazole-3-carboxylicacid, 5-bromo
Peso formulazione 241.04
Percent Purity 95%