Learn More
5-bromo-1h-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11320667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11320667 1 g 1g
10746715 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11320667 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48210DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Chemische Identifikatoren
CAS 53857-57-1
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
Numero MDL MFCD00839493,MFCD26227374
InChI Key STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
IUPAC Name 5-bromo-1H-indazole
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Spezifikation
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-indazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.