Learn More
5-Bromo-1H-indazole, 97%
Codice prodotto. 15595206 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595206 5 g 5g
15505216 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15595206 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456740050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53857-57-1 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53857-57-1
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
Numero MDL MFCD00839493,MFCD26227374
InChI Key STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoindazole, 5-bromo-2h-indazole, 1h-indazole, 5-bromo, 5-bromo-1hindazole, chembl16425, 5-brom-1h-indazol, 5-bromoazaindole, 5-bromo indazole, 5-bromo-indazole
PubChem CID 761929
IUPAC Name 5-bromo-1H-indazole
SMILES BrC1=CC=C2NN=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1H-indazole
Punto di fusione 123.0°C to 124.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-1H-indazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.