Learn More
5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10652053 1 g 1g
10473084 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652053 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09210DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1753-75-9
Formula molecolare C6H3BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 215.068
Numero MDL MFCD00460091
InChI Key LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazole
PubChem CID 2776295
IUPAC Name 5-bromo-2,1,3-benzothiadiazole
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.07
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.