Learn More
5-Bromo-2,1,3-benzoxadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10641863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10641863 10 g Amber Glass Bottle 10g
10384322 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10641863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC09710EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 51376-06-8
Formula molecolare C6H3BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 199.01
Numero MDL MFCD02682026
InChI Key ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
PubChem CID 2776298
IUPAC Name 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole
SMILES BrC1=CC2=NON=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 1, 3-benzoxadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 199.01
Percent Purity 97%