Learn More
5-Bromo-2,3'-bipyridine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11307509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11307509 1 g 1g
15413807 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11307509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27880.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 774-53-8
Formula molecolare C10H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 235.08
Numero MDL MFCD09037420
InChI Key ILJRIAPZWHYPMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2,3'-bipyridine, 5-bromo-2,3' bipyridinyl, 5-bromo-2-pyridin-3-yl pyridine, 5-bromo-2,3'bipyridine, 5-bromo-2,3-bipyridine, 2,3'-bipyridine, 5-bromo, 5-bromo-2,3' bipyridine
PubChem CID 11390677
SMILES BrC1=CN=C(C=C1)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2,3'-bipyridine
Punto di fusione 75°C to 78°C
Quantità 1 g
IUPAC Name 5-bromo-2,3'-bipyridine
Peso formulazione 235.08
Percent Purity 95%