Learn More
5-Bromo-2,3-dichloropyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2,3-dichloropyridine |
| CAS | 97966-00-2 |
| Formula molecolare | C5 H2 Br Cl2 N |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2,3-Dichloro-5-bromopyridine, 3-Bromo-5,6-dichloropyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H2BrCl2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H |
| SMILES | Clc1cc(Br)cnc1Cl |
| IUPAC Name | 5-bromo-2,3-dichloropyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 226.886 |
| Peso formulazione | 224.875 |