Learn More
5-Bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10621673
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10621673 1 g Amber Glass Bottle 1g
10415312 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10621673 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00810DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 66826-78-6
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.05
Numero MDL MFCD02677716
InChI Key UDWFSJAYXTXMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-bromocoumaran, benzofuran, 5-bromo-2,3-dihydro, 2,3-dihydro-5-bromobenzofuran, buttpark 36\18-16, pubchem7055, 5-bromo-2,3 dihydrobenzofuran, acmc-1b981, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran
PubChem CID 2776159
IUPAC Name 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran
SMILES BrC1=CC2=C(OCC2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 3-dihydro-1-benzofuran
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 97%