Learn More
5-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10718065
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10718065 5 g Amber Glass Bottle 5g
10432242 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718065 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07139DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Identificatori chimici
CAS 41177-72-4
Formula molecolare C9H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 243.06
Numero MDL MFCD00191391
InChI Key LEBMKAXASFPSFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxylic acid, 5-bromocoumaran-7-carboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxylic acid, 7-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo-2,3-dihydro, zlchem 1161, acmc-1aqu8, 5-bromo-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylicacid, 5-bromanyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
PubChem CID 2794797
IUPAC Name 5-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=CC2=C1OCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan-7-carboxylic acid
Nota nome May contain varying amounts of anhydride
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 243.06
Percent Purity 97%