Learn More
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11477046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477046 5 g 5g
11467046 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11477046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25365.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 36082-50-5 | Molecular Formula: C4HBrCl2N2 | Molecular Weight: 227.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36082-50-5
Formula molecolare C4HBrCl2N2
Molecular Weight (g/mol) 227.87
Numero MDL MFCD00127818
InChI Key SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC Name 5-bromo-2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Punto di fusione 29°C to 30°C
Densità 1.781
Punti di ebollizione 128°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.603
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 124441
Peso formulazione 227.88
Percent Purity 98%