Learn More
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10582052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582052 1 g Bottiglia in vetro 1g
10330194 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10582052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371360010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 36082-50-5 | Molecular Formula: C4HBrCl2N2 | Molecular Weight: 227.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36082-50-5
Formula molecolare C4HBrCl2N2
Molecular Weight (g/mol) 227.88
Numero MDL MFCD00127818
InChI Key SIKXIUWKPGWBBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-dichloro-5-bromopyrimidine, 2,4-dichloro-5-bromo pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-pyrimidine, pyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro, 5-bromo-2,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-2,4-dichloro-1,3-diazine, 5-brom-2,4-dichlorpyrimidin, zlchem 380, pubchem3993, acmc-1ad68
PubChem CID 289973
IUPAC Name 5-bromo-2,4-dichloropyrimidine
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2, 4-dichloropyrimidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 29.0°C to 30.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7810g/mL
Punti di ebollizione 128.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.6020 to 1.6040 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.781
Peso formulazione 227.88
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.