Learn More
5-Bromo-2,4-difluorotoluene, 98%
Codice prodotto. 15414847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15414847 25 g 25g
15404847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15414847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32155.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 159277-47-1 | C7H5BrF2 | 207.018 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 159277-47-1
Formula molecolare C7H5BrF2
Molecular Weight (g/mol) 207.018
Numero MDL MFCD15144620
InChI Key WOCZKGUFVNUBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromo-2,4-difluoro-5-methyl, 1-methyl-2,4-difluoro-5-bromobenzene, 2,4-difluoro-5-bromo toluene
PubChem CID 10081748
IUPAC Name 1-bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C=C1F)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Quantità 25 g
Peso formulazione 207.02
Percent Purity 98%