Learn More
5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 15457078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15457078 1 g 1g
15467078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457078 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60599.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32246-20-1 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32246-20-1
Formula molecolare C9H9BrO4
Molecular Weight (g/mol) 261.071
Numero MDL MFCD05865172
InChI Key WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2 4-dimethoxybenzoic acid, acmc-20am5v, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-5-bromobenzoic acid, 2,4-dimethoxy-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy-benzoic acid, 5-bromanyl-2,4-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 13505097
IUPAC Name 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 198°C to 202°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.07
Percent Purity 97%